APOH32582B18
Apollo Scientific Ltd
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Scegli un formato
SKU del venditore: PC903907-250MG
CHF 134.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC903907-250MG
CHF 134.60
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-2,10H,3H2
InChI
YAQXGUYPYJOOJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-3-fluoropyridin-2-ylmethanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)