Documenti fondamentali
APOH32581B1D
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine
Scegli un formato
250 MG
CHF 63.10
1 G
CHF 110.40
SKU del venditore: OR903453-250MG
CHF 63.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 63.10
1 G
CHF 110.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.98
Numero MDL:
SKU del venditore: OR903453-250MG
CHF 63.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI
ZJTSUBVUTCTJNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-hydroxypyrimidine
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-hydroxypyrimidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)