APOH316CDDE9
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: PC402103-100MG
CHF 163.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC402103-100MG
CHF 163.20
Iupac Name
3-fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13FN2.2ClH/c11-10-5-9(6-13-7-10)8-1-3-12-4-2-8;;/h5-8,12H,1-4H2;2*1H
InChI
ZAUBDWUTBHSVQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)