Documenti fondamentali
APOH316CDD7D
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
Scegli un formato
250 MG
CHF 135.70
1 G
CHF 312.80
5 G
CHF 1’063.00
SKU del venditore: PC56953-250MG
CHF 135.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 135.70
1 G
CHF 312.80
5 G
CHF 1’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.07
Numero MDL:
SKU del venditore: PC56953-250MG
CHF 135.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI
XSCXKUIQRGHUQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-26-difluorobenzenesulfonamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-26-difluorobenzenesulfonamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)