APOH303C39D3
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Scegli un formato
SKU del venditore: OR55661-250MG
CHF 107.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR55661-250MG
CHF 107.10
Iupac Name
7-bromo-5-nitrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H4BrNO3/c9-7-4-6(10(11)12)3-5-1-2-13-8(5)7/h1-4H
InChI
IVLIXOREUPTURA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)