APOH303C39CE
Apollo Scientific Ltd
Methyl pent-4-ynoate
Scegli un formato
SKU del venditore: OR55646-1G
CHF 60.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR55646-1G
CHF 60.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI
WCSNOLUUFIWIHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)