Documenti fondamentali
APOH303475AE
Apollo Scientific Ltd
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.6
Numero MDL:
Iupac Name
N-(1-(4-bromophenyl)ethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrN.ClH/c1-8(13-11-6-7-11)9-2-4-10(12)5-3-9;/h2-5,8,11,13H,6-7H2,1H3;1H
InChI
KFQNUDXNIIBMHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-1-4-bromophenylethylcyclopropanamine-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-1-4-bromophenylethylcyclopropanamine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)