Documenti fondamentali
APOH29F2C439
Apollo Scientific Ltd
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.13
Numero MDL:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3N4/c9-8(10,11)7-14-5(4-12)6-13-2-1-3-15(6)7/h1-3H
InChI
IVRINHTUARGQER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-trifluoromethylimidazo15-apyrimidine-8-carbonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-trifluoromethylimidazo15-apyrimidine-8-carbonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)