Documenti fondamentali
APOH11C5ADC9
Apollo Scientific Ltd
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.22
Numero MDL:
Iupac Name
4-(piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-2-4-13-12(3-1)9-16-10-14(13)11-5-7-15-8-6-11;;/h1-4,9-11,15H,5-8H2;2*1H
InChI
NOLZMNIJWPTJJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-piperidin-4-ylisoquinoline-dihydrochloride
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-piperidin-4-ylisoquinoline-dihydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)