Documenti fondamentali
APOH11A9DB54
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Scegli un formato
1 G
CHF 109.30
5 G
CHF 224.80
SKU del venditore: OR18424-1G
CHF 109.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 109.30
5 G
CHF 224.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.06
Numero MDL:
SKU del venditore: OR18424-1G
CHF 109.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-5-3-2-4-6-7(5)8(9)11-10-6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
PXSVQQMMVAVJNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)