APOH11A9D06D
Apollo Scientific Ltd
1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Scegli un formato
SKU del venditore: OR24205-25G
CHF 96.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR24205-25G
CHF 96.10
Densità
1.09
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Flash Point
Densità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)