Documenti fondamentali
APOH11A9CC8B
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.89
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2I/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H
InChI
WCTWHBKNARSRAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene
Synonym
1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)