Documenti fondamentali
APOH11A9CA65
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.13
Numero MDL:
P. ebollizione
49-52
Iupac Name
2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H,9H2
InChI
KTVIOYDHBGVZSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Synonym
5-Fluoro-2-formylaniline, 4-Fluoroanthranilaldehyde
Boiling point
49-52
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)