APOH11A9BBDB
Apollo Scientific Ltd
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Scegli un formato
SKU del venditore: PC56745-250MG
CHF 212.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC56745-250MG
CHF 212.70
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
InChI
IZMKCCNNTVCJGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)