Documenti fondamentali
APOH0D20006B
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.55
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-3(6(13)14)1-4(12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI
OMXMPMNUSMLQQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylisonicotinic-acid
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylisonicotinic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)