APOH0D200069
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C4HBrF3NS/c5-3-9-1-2(10-3)4(6,7)8/h1H
InChI
UFZHUWFGWBQZTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylthiazole
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylthiazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)