Documenti fondamentali
APOH03CD8F94
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 59.80
250 MG
CHF 67.50
1 G
CHF 133.50
SKU del venditore: OR400985-100MG
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 59.80
250 MG
CHF 67.50
1 G
CHF 133.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.46
Numero MDL:
SKU del venditore: OR400985-100MG
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI
OUVGLBKTGXKVKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)