APOH03CD8F6B
Apollo Scientific Ltd
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: OR300246-250MG
CHF 156.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR300246-250MG
CHF 156.60
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI
GAFNGRKYVICNLB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylphenylmethanamine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)