Documenti fondamentali
APOH03CD8F65
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 356.80
1 G
CHF 978.30
SKU del venditore: OR300243-250MG
CHF 356.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 356.80
1 G
CHF 978.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.1
Numero MDL:
SKU del venditore: OR300243-250MG
CHF 356.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8IN3/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13)
InChI
LMOMNUSSNLMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)