APOH03CD8E7C
Apollo Scientific Ltd
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(2-bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-6-4(3-11)1-2-5(9)7(6)10/h1-2,11H,3H2
InChI
AIAONJJXMOLZHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-34-difluorophenylmethanol
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-34-difluorophenylmethanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)