APOH03CD8E44
Apollo Scientific Ltd
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
About This Item
Iupac Name
1-(2-bromo-6-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Inchi Code
1S/C8H3BrClF3O/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)7(14)8(11,12)13/h1-3H
InChI
XUDVGQSZJCOUMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-chloro-222-trifluoroacetophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)