Documenti fondamentali
APOH039FD1D4
Apollo Scientific Ltd
3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
Scegli un formato
250 MG
CHF 359.00
1 G
CHF 998.10
5 G
CHF 2’915.40
SKU del venditore: PC508062-250MG
CHF 359.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 359.00
1 G
CHF 998.10
5 G
CHF 2’915.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.18
Numero MDL:
SKU del venditore: PC508062-250MG
CHF 359.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-1-nitro-4-thiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3FN2O2S/c8-6-3-5(13-4-9)1-2-7(6)10(11)12/h1-3H
InChI
DFNMNWQWXYRKQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)