APOH039FD1C5
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3′-fluoropropiophenone
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3
InChI
FUWLUTOKEUZKCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluoropropiophenone
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluoropropiophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)