APOH03871D5B
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Scegli un formato
SKU del venditore: PC303327-1G
CHF 231.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC303327-1G
CHF 231.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)3-6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI
DHIZUPDATIEBPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)