APOH03871D4F
Apollo Scientific Ltd
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide
Scegli un formato
SKU del venditore: PC303319-1G
CHF 304.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC303319-1G
CHF 304.00
Iupac Name
3,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI
ZCXYYUAGSPNNGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)