Documenti fondamentali
APOH03871D26
Apollo Scientific Ltd
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N3/c1-7-2-4-12-5-3-11-9(12)8(7)6-10/h2-5H,1H3
InChI
AIDYYUVRNVVYJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)