Documenti fondamentali
APOH03871C9E
Apollo Scientific Ltd
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
Numero MDL:
Iupac Name
(4-amino-3-bromophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4,10H2,(H,11,12)
InChI
LGUKTYAEODCQMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-bromophenylacetic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-bromophenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)