Documenti fondamentali
APOH03871C03
Apollo Scientific Ltd
5-Methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 349.10
SKU del venditore: OR111206-100MG
CHF 349.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 349.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
SKU del venditore: OR111206-100MG
CHF 349.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-10-9-11-7-5-6(12-2)3-4-8(7)13-9/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI
PCRBGUFGKVOFRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-n-methyl-13-benzoxazol-2-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-n-methyl-13-benzoxazol-2-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)