Documenti fondamentali
APO959408682
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2,2-difluorohexanoate
Scegli un formato
250 MG
CHF 59.80
1 G
CHF 70.80
5 G
CHF 145.60
SKU del venditore: PC48304-250MG
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 59.80
1 G
CHF 70.80
5 G
CHF 145.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.19
Numero MDL:
SKU del venditore: PC48304-250MG
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2,2-difluorohexanoate
Inchi Code
1S/C8H14F2O2/c1-3-5-6-8(9,10)7(11)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI
XTUTXYBGTIFZFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Synonym
Ethyl 2,2-difluorocaproate
Flash Point
83-85/15mm
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)