APO948335025
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodoaniline
Scegli un formato
SKU del venditore: OR400870-250MG
CHF 122.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR400870-250MG
CHF 122.50
Iupac Name
4-bromo-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI
TXDUNPPIEVYUJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)