APO945299004
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Scegli un formato
SKU del venditore: PC31134-250MG
CHF 95.00
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC31134-250MG
CHF 95.00
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c1-3-18-10(17)8-4-7(5-15)6(2)16-9(8)11(12,13)14/h4H,3H2,1-2H3
InChI
CEHOHKHJMDKBNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-cyano-6-methyl-2-trifluoromethylnicotinate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)