Documenti fondamentali
APO715372520
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 92.80
1 G
CHF 147.80
SKU del venditore: PC502143-250MG
CHF 92.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 92.80
1 G
CHF 147.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.1
Numero MDL:
SKU del venditore: PC502143-250MG
CHF 92.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11(12)13)6(9)2-5/h1-2H
InChI
GCJYPUIYHNBJPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)