APO715372463
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)3-7(6)12/h1-3H
InChI
FXIYYECGGVTKBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-trifluoromethylbenzonitrile
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-trifluoromethylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)