Documenti fondamentali
APO715370708
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(6-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (6-hydroxy-1-benzofuran-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-14-11(13)4-7-6-15-10-5-8(12)2-3-9(7)10/h2-3,5-6,12H,4H2,1H3
InChI
BRYPZFFZTRQJSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-hydroxybenzofuran-3-ylacetate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-hydroxybenzofuran-3-ylacetate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)