APO497443928
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorophenol
Scegli un formato
SKU del venditore: PC53121-250MG
CHF 78.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC53121-250MG
CHF 78.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2,10H
InChI
ZLUWZDGMZGVBGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)