APO465887061
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PC501940-250MG
CHF 73.00
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC501940-250MG
CHF 73.00
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI
MNWUKSCLDBHHKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)