Documenti fondamentali
APO459179069
Apollo Scientific Ltd
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 223.70
1 G
CHF 698.90
SKU del venditore: OR400780-250MG
CHF 223.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 223.70
1 G
CHF 698.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.48
Numero MDL:
SKU del venditore: OR400780-250MG
CHF 223.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-4(3-10)6(11)2-1-5(7)9/h1-2H,11H2
InChI
FTLQTMJDWBPFGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)