APO458955752
Apollo Scientific Ltd
(2S,3R)-(+)-3-Isopropyl-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
Scegli un formato
SKU del venditore: OR51901-250MG
CHF 95.00
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR51901-250MG
CHF 95.00
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(2S,3R)-3-isopropyl-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C19H20N2S/c1-13(2)15-12-21-16-10-6-7-11-17(16)22-19(21)20-18(15)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,15,18H,12H2,1-2H3/t15-,18+/m0/s1
InChI
RPBRMANNSNGNFS-MAUKXSAKSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2s3r-3-isopropyl-2-phenyl-34-dihydro-2h-pyrimido21-b13benzothiazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)