APO458955575
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Scegli un formato
SKU del venditore: PC2438-500MG
CHF 189.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC2438-500MG
CHF 189.60
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8BrF/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
InChI
LJNXHUCQQXLSHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)