APO458955469
Apollo Scientific Ltd
N-((2-Methylphenyl)maleimide
Scegli un formato
SKU del venditore: OR7296-1G
CHF 163.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR7296-1G
CHF 163.20
Iupac Name
1-(2-methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-8-4-2-3-5-9(8)12-10(13)6-7-11(12)14/h2-7H,1H3
InChI
QYOJZFBQEAZNEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-2-methylphenylmaleimide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)