Documenti fondamentali
APO456876951
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 90.60
SKU del venditore: PC9251-1G
CHF 90.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 90.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.16
Numero MDL:
SKU del venditore: PC9251-1G
CHF 90.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c10-9(11)14-7-4-2-1-3-6(7)5-8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChI
HQSIEUGDICOLBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)