Documenti fondamentali
APO456876429
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-methylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.6
Numero MDL:
P. ebollizione
20-22
Punto di fusione
160
Densità
1.18
Iupac Name
5-chloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline
Flash Point
236-238
Boiling point
20-22
Melting Point
160
Densità
1.18
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)