APO456798612
Apollo Scientific Ltd
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
About This Item
P. ebollizione
51-54
Iupac Name
6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F3NO2/c14-13(15,16)10-2-1-3-11(6-10)19-12-5-4-9(8-18)7-17-12/h1-8H
InChI
DRUGLLSGNJQMBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-3-trifluoromethylphenoxynicotinaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)