Documenti fondamentali
APO456797871
Apollo Scientific Ltd
2',3',5'-Trifluoroacetophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 95.00
SKU del venditore: PC7346-1G
CHF 95.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 95.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.12
Numero MDL:
SKU del venditore: PC7346-1G
CHF 95.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,3,5-trifluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4(12)6-2-5(9)3-7(10)8(6)11/h2-3H,1H3
InChI
ZCVPTIVXINDYGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(2,3,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluoroacetophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)