Documenti fondamentali
APO456797357
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Scegli un formato
1 G
CHF 70.80
5 G
CHF 131.30
10 G
CHF 214.90
SKU del venditore: PC5548-1G
CHF 70.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 70.80
5 G
CHF 131.30
10 G
CHF 214.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.12
Numero MDL:
SKU del venditore: PC5548-1G
CHF 70.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-3-4(12)1-2-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI
NDCPAIUBKAIJTK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)