Documenti fondamentali
APO456797183
Apollo Scientific Ltd
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Scegli un formato
1 G
CHF 163.20
SKU del venditore: PC50074-1G
CHF 163.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 163.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.17
Numero MDL:
SKU del venditore: PC50074-1G
CHF 163.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
potassium trifluoro{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H15BF3OSi.K/c1-12(2,3)5-4-11-6-7(8,9)10;/h4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI
DJFAQXNICJQMDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-2-trimethylsilylethoxymethyltrifluoroborate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-2-trimethylsilylethoxymethyltrifluoroborate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)