Documenti fondamentali
APO456796746
Apollo Scientific Ltd
3-Fluorobenzyl isothiocyanate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Densità
1.22
Iupac Name
1-fluoro-3-(isothiocyanatomethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6FNS/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI
CCKNPKNHNFDGND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluorobenzyl-isothiocyanate
Synonym
3-(Isothiocyanatomethyl)fluorobenzene
Flash Point
138/16mm
Densità
1.22
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluorobenzyl-isothiocyanate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)