APO456796465
Apollo Scientific Ltd
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: PC3053M-1G
CHF 88.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC3053M-1G
CHF 88.40
P. ebollizione
48-52
Iupac Name
2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H7ClF6O4S/c11-22(18,19)8-3-6(20-4-9(12,13)14)1-2-7(8)21-5-10(15,16)17/h1-3H,4-5H2
InChI
UCHAULDYIPVTOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bis222-trifluoroethoxybenzenesulphonyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)