Documenti fondamentali
APO456796401
Apollo Scientific Ltd
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Scegli un formato
1 G
CHF 113.70
5 G
CHF 225.90
25 G
CHF 785.80
SKU del venditore: PC2874I-1G
CHF 113.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 113.70
5 G
CHF 225.90
25 G
CHF 785.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.17
Numero MDL:
SKU del venditore: PC2874I-1G
CHF 113.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-6-1-2-7(11)5(3-6)4-8(12)9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
InChI
YHYQITHAFYELNW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluoro-dl-phenylalanine
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluoro-dl-phenylalanine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)