APO456795412
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Scegli un formato
SKU del venditore: PC0356-1G
CHF 65.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC0356-1G
CHF 65.30
Densità
1.05
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI
XCAJNBJDLZPHNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Densità
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)